Merck
00676
Sigma-Aldrich
トリオクチルホスフィンオキシド
for extraction analysis, ≥98.5%
別名:
(Oct)3PO, TOPO®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,000
¥8,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,000
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]3PO
CAS番号:
分子量:
386.63
Beilstein:
1796648
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
≥98.5%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
不純物
≤0.2% free acid (as H3PO4)
≤0.5% water
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 面キラルなヒドロキシ基置換フェロセンカルボキシアルジミンSchiff塩基四座配位子の合成[1]
  • アリルエステルのヒドロシランとの反応[2]
  • アルデヒドの不斉シアノシリル化[3]
  • チオールとホスゲンを原料とするギ酸クロロチオールの合成[4]
法的情報
TOPO is a registered trademark of Life Technologies
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
446.0 °F - closed cup
引火点(℃)
230 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00676-VAR:
00676-BULK:
00676-10G:
00676-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zeng, Z.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1615-1615 (2008)
Niemeyer, J.; et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 680-680 (2010)
Wettling, T.; et al.
Ger. Offen., 1993-1993 null
Belyakova, Z. V.; et al
Russ. J. Gen. Chem., 80, 728-728 (2010)
Sanjeev Kumar Mahto et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(4), 1070-1077 (2010-04-07)
With the widespread use of quantum dots (QDs), the likelihood of exposure to QDs has been assumed to have increased substantially. Recently, QDs have been employed in numerous biological and medical applications. However, there is a lack of toxicological data
質問
  1. What are the solvents that can be used to extract magnesium and calcium from Manganese Sulfate in a liquid-liquid extraction application?
    1 回答
    1. The following solvents can be used to extract magnesium and calcium from Manganese Sulfate in a liquid-liquid extraction application:
      DEHPA - 47995-U, p-Cymene - C121452-4L, Aliquat 336 (Methyltrialkylammonium chloride) - 8180790250, and Versatic Acid 10.