グレード
technical
アッセイ
~85% (T)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.48
密度
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
InChI Key
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
38224-VAR-F:
38224-100ML-F:
38224-500ML-F:
38224-BULK-F:
試験成績書(COA)