Merck
158615
Sigma-Aldrich
リン酸トリブチル
97%
別名:
TBP, TBPA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥7,340
4 L
¥24,100
¥7,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥7,340
4 L
¥24,100
About This Item
化学式:
(CH3(CH2)3O)3PO
CAS番号:
分子量:
266.31
Beilstein:
1710584
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
9.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
770 °F
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1ml in 165ml water
organic solvents: miscible
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tributyl phosphate (TBP) is an organophosphorus compound widely used as a solvent in nuclear fuel reprocessing for the extraction of uranium and plutonium from other radionuclides.[1][2]
Tributyl phosphate is an endocrine disrupting compound.[3]
アプリケーション
Tributyl phosphate was employed as:
  • solvent in the solvent-detergent method for production of immunoglobulin for inactivation of viruses with lipid envelope on the model of duck hepatitis B virus[4]
  • ligand in the extraction of lanthanide ions from solid and liquid materials by supercritical CO2[5]
  • extractant for metal complexes[6]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158615-VAR:
158615-1L:4548173354354
158615-BULK:
158615-2.5L:
158615-4L:4548173354361
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytica Chimica Acta, 71, 85-85 (1974)
N V Zubkova et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 155(6), 821-824 (2013-11-30)
The virucidal action of solvent tributyl phosphate and detergent sodium cholate used in the production of immunoglobulin for inactivation of viruses with lipid envelope was studied on the model of duck hepatitis B virus. PCR analysis revealed no significant decrease
Supercritical fluid extraction of lanthanides with fluorinated. beta.-diketones and tributyl phosphate.
Lin Y and Wai CM.
Analytical Chemistry, 66(13), 1971-1975 (1994)
Hans Christian Winkler et al.
Particle and fibre toxicology, 14(1), 21-21 (2017-06-25)
Dendritic cells (DCs) are specialized first-line sensors of foreign materials invading the organism. These sentinel cells rely on pattern recognition receptors such as Nod-like or Toll-like receptors (TLRs) to launch immune reactions against pathogens, but also to mediate tolerance to
Biodegradation of tributyl phosphate by naturally occurring microbial isolates and coupling to the removal of uranium from aqueous solution.
Thomas R A and Macaskie L E
Environmental Science & Technology, 30(7), 2371-2375 (1996)