Merck
00469
Sigma-Aldrich
α-Ionol
technical, ≥90% (GC)
別名:
4-(2,6,6-トリメチル-2-シクロヘキセニル)-3-ブテン-2-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥7,040
¥7,040
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥7,040
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O
CAS番号:
分子量:
194.31
Beilstein:
2327829
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,040
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.491
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI Key
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00469-5ML:
00469-BULK:
00469-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male