スキップする
28-0010
スクロース
JIS special grade
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
在庫from三田市テクノパーク16-4
¥1,800
500 g
在庫from三田市テクノパーク16-4
¥2,100
10 kg
在庫from三田市テクノパーク16-4
¥15,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
EC Number:
200-334-9
UNSPSC Code:
41116130
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
¥1,800
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
JIS special grade
form
solid
availability
available only in Japan
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
28-0020573113S0389
スクロース Molecular Biology Grade
Millipore
573113
スクロース
grade
JIS special grade
grade
SAJ first grade
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
availability
available only in Japan
availability
available only in Japan
availability
-
availability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スクロース
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
28-0010-8-10KG-J:4.548173015439E12 + 28-0010-5-500G-J:4.548173015422E12 + 28-0010-2-25G-J:4.548173015415E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)