製品名
PyOxim, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+]3CCCC3)(N2CCCC2)(N1CCCC1)O\N=C(\C(=O)OCC)/C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
InChI Key
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. Subiros-Funosas, et al. (2010) Org. Biomol. Chem., 8, 3665.
特徴および利点
- Mediates coupling with superior efficiency to PyBOP, TBTU, and HCTU
- Mediates coupling with low racemization or epimerization
- Ideal for fragment condensation and synthesis of cyclic peptides as the reagent cannot cause guanidinylation
- Excellent solubility in DMF and NMP
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In situ活性化のためのNovabiochem® カップリング試薬は、反応が迅速で、さまざまなアミノ酸に対応しています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.