スキップする
HT153
リンモリブデン酸溶液
別名:
ホスホモリブデン酸 溶液, モリブドリン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mL
カートの在庫状況を確認する
¥19,000
この商品について
化学式:
H3[P(Mo3O10)4]
CAS番号:
分子量:
1825.25
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Concentration:
10%
Form:
solution
¥19,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
reaction suitability
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10%
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Sigma Masson Trichrome Procedure、HT15用です。
Preparation Note
リンモリブデン酸、10%。 沈殿物の形成はマッソン三重染色法の性能に影響を与えません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
31927902553P4869
description
-
description
20 wt. % in ethanol
description
ready-to-use spray and plunge reagent
description
spray reagent, 10% in ethanol
concentration
10%
concentration
20 wt. % in ethanol
concentration
-
concentration
10% in ethanol
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リンモリブデン酸溶液
注意喚起語
Danger
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
ピクトグラム
Corrosion
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
HT153-BULK: + HT153-250ML:4548173949239 + HT153-250ML-KC: + HT153-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is it normal for HT153-250 ml to have a precipitate at the bottom? Will this affect its performance?
    1 回答
    1. The presence of a precipitate is normal for HT153, as indicated in the Instructions for Use. This does not impact the performance of the kit.