安全性情報
40-4005
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールグリーン-メチルレッド溶液
pH 5.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352101
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
pH
5.0
適合性
滴定用
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40-4005-5-500ML-J:
試験成績書(COA)