Merck
795488
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 一塩基性
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
品質
free-flowing
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸カリウム一塩基性(リン酸一カリウム)は、水溶性無機塩類です。標準生成エンタルピーは、−376.1 kcalmol-1と報告されています。メタリン酸カリウムの合成における出発物質となります。
Redi-Dri技術により塊ができないので、塩類をさらさらにしておくための複雑な手順は不要です。塩類を乾燥した状態に保つと、正確な測定値が得られて結果が改善され、塩やバッファーの取り扱いが簡単になります。塩類をオーブンやデシケーターで乾燥させたり、手で砕いたりする必要はありません。Redi-Driは、固結防止剤のことを気にすることなく、数カ月にわたって塩類を簡単に使用できる状態に保ちます。繰り返し開封した後でも、測定結果が常に正確であると確信できます。Redi-Driは、塩を長期間使用できる状態に維持することで、時間、エネルギー、そして費用を節約します。
アプリケーション
リン酸カリウム一塩基性は、リン酸緩衝液およびリン酸緩衝食塩水(PBS)の調製に使用されています。PEG1000 (ポリエチレングリコール)/リン酸カリウム水性二相系(ATPS)の調製にも使用されています。
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
795488-1KG:
795488-VAR:
795488-500G:
795488-2.5KG:
795488-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenchong Sun et al.
Experimental neurobiology, 29(5), 356-375 (2020-11-07)
Dexmedetomidine (DEX) has neuroprotective effects and its efficacy was determined in propofol-treated pups. Postnatal day (P) 7 rats were exposed to propofol and DEX to investigate the induced apoptosis-related gene expression. Furthermore, synaptic structural changes at the cellular level were
Venkata Ramana Vaka et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 318(2), R256-R262 (2019-11-14)
Preeclampsia (PE) is characterized by new-onset hypertension that usually occurs in the third trimester of pregnancy and is associated with oxidative stress and angiotensin II type 1 receptor agonistic autoantibodies (AT1-AAs). Inhibition of the AT1-AAs in the reduced uterine perfusion
Mao Taketani et al.
Nature biotechnology, 38(8), 962-969 (2020-04-02)
Bacteroides thetaiotaomicron is a human-associated bacterium that holds promise for delivery of therapies in the gut microbiome1. Therapeutic bacteria would benefit from the ability to turn on different programs of gene expression in response to conditions inside and outside of
Lina M González et al.
Nature chemical biology, 16(2), 126-133 (2019-12-04)
Materials can be made multifunctional by embedding them with living cells that perform sensing, synthesis, energy production, and physical movement. A challenge is that the conditions needed for living cells are not conducive to materials processing and require continuous water
Venkata Ramana Vaka et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 316(5), R441-R447 (2019-02-28)
Preeclampsia (PE) is characterized by new-onset hypertension during pregnancy and is associated with immune activation and placental oxidative stress. Mitochondrial dysfunction is a major source of oxidative stress and may play a role in the pathology of PE. We (Vaka
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
プロトコル
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.