Merck
33-0390
Sigma-Aldrich
酢酸ビニル
CP
別名:
アセトキシエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥1,620
¥1,620
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥1,620
About This Item
化学式:
CH3CO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
1209327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
bp:
72-73 °C (lit.)
¥1,620
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
CP
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
88 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
13.4 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
17.6 °F
引火点(℃)
-8 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33-0390-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Wlodarski et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 94, 106-115 (2015-05-23)
To improve solubility of tadalafil (Td), a poorly soluble drug substance (3μg/ml) belonging to the II class of the Biopharmaceutical Classification System, its six different solid dispersions (1:1, w/w) in the following polymers: HPMC, MC, PVP, PVP-VA, Kollicoat IR and
B Picquet-Varrault et al.
Environmental science & technology, 44(12), 4615-4621 (2010-05-25)
Vinyl acetate is widely used in industry. It has been classified as a high-production volume (HPV) chemical in the United States. To evaluate its impact on the environment and air quality, its atmospheric reactivity toward the three main tropospheric oxidants
María B Blanco et al.
Environmental science & technology, 46(16), 8817-8825 (2012-07-18)
The products formed from the reactions of OH radicals with vinyl acetate and allyl acetate have been studied in a 1080 L quartz-glass chamber in the presence and absence of NO(x) using in situ FTIR spectroscopy to monitor the reactant
Anna Piperno et al.
The Journal of organic chemistry, 75(9), 2798-2805 (2010-04-17)
A new template of C-4'-truncated phosphonated nucleosides (TPCOANs) has been obtained in good yields according to two different routes which exploit the reactivity of a phosphonated nitrone. The one-step procedure based on the 1,3-dipolar cycloaddition of a phosphonated nitrone with
Francesca Reineri et al.
Nature communications, 6, 5858-5858 (2015-01-06)
The advent of nuclear spins hyperpolarization techniques represents a breakthrough in the field of medical diagnoses by magnetic resonance imaging. Dynamic nuclear polarization (DNP) is the most widely used method, and hyperpolarized metabolites such as [1-(13)C]-pyruvate are shown to report