Merck
Y0001557
ポリ酢酸ビニル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(O2CCH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polyvinyl acetate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Poly(vinyl acetate) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
Y0001557:
Y0001557-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Haitham Ahmad et al.
Pharmaceutical development and technology, 19(5), 556-564 (2013-06-19)
The success of the development of controlled release, multilayered, multiparticulate dosage form of a high-dose, highly-soluble drug is dependent upon proper material and processing choices. To develop a controlled release dosage form of diltiazem hydrochloride using active layering and coating.