Merck
48486
Supelco
酢酸ビニル
analytical standard
別名:
アセトキシエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
1209327
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 8240,8260
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
88 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
13.4 %
包装
pkg of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
酢酸ビニルはビニルアルコールの重要なエステルであり、ホモポリマーとコポリマー分散液の製造に応用できます。酢酸ビニルの製造には、触媒としての酢酸亜鉛/活性炭の存在下に、気相中でアセチレンへの酢酸の添加が必要となります。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
酢酸ビニルは、液体クロマトグラフィー法を用いて水試料中の分析物を定量する際に、標準物質として使用できます。
その他情報
阻害剤として3~20 ppmのヒドロキノンが含まれています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48486:4548173357157
48486-VAR:
48486-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of plastic monomers in water by solid-phase microextraction coupled with liquid chromatography
Batlle R, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 84(2), 431-436 (2001)
Weissermel K and Arpe H-J
Industrial Organic Chemistry (2003)
Francesca Reineri et al.
Nature communications, 6, 5858-5858 (2015-01-06)
The advent of nuclear spins hyperpolarization techniques represents a breakthrough in the field of medical diagnoses by magnetic resonance imaging. Dynamic nuclear polarization (DNP) is the most widely used method, and hyperpolarized metabolites such as [1-(13)C]-pyruvate are shown to report
María B Blanco et al.
Environmental science & technology, 46(16), 8817-8825 (2012-07-18)
The products formed from the reactions of OH radicals with vinyl acetate and allyl acetate have been studied in a 1080 L quartz-glass chamber in the presence and absence of NO(x) using in situ FTIR spectroscopy to monitor the reactant
B Picquet-Varrault et al.
Environmental science & technology, 44(12), 4615-4621 (2010-05-25)
Vinyl acetate is widely used in industry. It has been classified as a high-production volume (HPV) chemical in the United States. To evaluate its impact on the environment and air quality, its atmospheric reactivity toward the three main tropospheric oxidants