Merck
BMSW110521100
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight Set
pack of 21 pieces, size 0.001-100 g, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.71
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel
包装
pack of 21 pieces
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W1105-21100
サイズ
0.001-100 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Basic, compact balances with readability in the range of 0.1g to 0.01g can be calibrated with M1 Class weights.
Each individual weight and weight set from Accuris is supplied with an individual Certificate of Verification confirming that the weight(s) meet OIML regulations and tolerances for the specific weight class.
The economy M1 Calibration Weight Set includes 21 pieces in a protective carrying case.
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)