Merck
24-5700
Sigma-Aldrich
四シュウ酸カリウム 二水和物
≥99.8%
別名:
シュウ酸 ヘミカリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
254.19
Beilstein:
3854419
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.8%
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
SMILES記法
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI Key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
pH標準液
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
24-5700-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)