Merck
NIST189C
四シュウ酸カリウム 二水和物
NIST® SRM® 189c, pH standard
別名:
シュウ酸 ヘミカリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
254.19
Beilstein:
3854419
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
crystals
包装
pkg of 65 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI Key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
NIST189C:4548173348506
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)