Merck
24-5151
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム
suitable for determination of toxic metals, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,620
¥7,620
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,620
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
¥7,620
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
利用可能性
available only in Japan
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
適合性
suitable for determination of toxic metals
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
不均一酸化に適しています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-5151-6-100G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomasz Kukulski et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-08)
Over the years, polyaniline (PANI) has received enormous attention due to its unique properties. Herein, it was chosen to develop a new polymeric composite material: reduced graphene oxide/polyaniline (rGO/PANI). The composite was prepared by a simple and cost-effective fabrication method
Xiangyu Zhu et al.
Nanoscale, 12(8), 4882-4894 (2020-01-10)
A deep understanding of the shaping technique is urgently required to precisely tailor the pore structure of a graphene aerogel (GA) in order to fit versatile application backgrounds. In the present study, the microstructure and properties of GA were regulated
Arnaud Beduneau et al.
PloS one, 4(2), e4343-e4343 (2009-02-03)
We posit that the same mononuclear phagocytes (MP) that serve as target cells and vehicles for a host of microbial infections can be used to improve diagnostics and drug delivery. We also theorize that physical and biological processes such as
Jenny Li-Ying Huang et al.
Cancer research, 75(16), 3384-3397 (2015-06-27)
GNAQ and GNA11 are heterotrimeric G protein alpha subunits, which are mutated in a mutually exclusive pattern in most cases of uveal melanoma, one of the most aggressive cancers. Here we introduce the first transgenic mouse model of uveal melanoma
Christopher H Gibbons et al.
Neurology, 72(17), 1479-1486 (2009-04-29)
To evaluate a novel method to quantify the density of nerve fibers innervating sweat glands in healthy control and diabetic subjects, to compare the results to an unbiased stereologic technique, and to identify the relationship to standardized physical examination and