Merck
L0294
Sigma-Aldrich
Luxol®ファストブルー 溶液
liquid
別名:
Solvent blue 38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
Luxol®ファストブルー 溶液, 1%
形状
liquid
濃度
1%
密度
0.800 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
ルクソール®ファーストブルー溶液は、パラフィン処理組織でミエリンを染色するのに適した銅フタロシアニンです。その使用は中枢神経系の組織に限定されています。
アプリケーション
ミエリンとリン脂質用のすぐに使える染色。ルクソール®ファーストブルー溶液は、脱髄の程度を分析するために脳組織を染色するのに使用されてきました。 また、傷害後の経時変化を調べるための成体ゼブラフィッシュの脊髄の組織学的分析にも使用されてきました。
法的情報
Luxol is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0294-500ML-PW:
L0294-BULK:
L0294-500ML:4548173298573
L0294-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
X Hu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 20(21), 4516-4524 (2016-11-23)
The occurrence of epilepsy is associated with myelin sheath injury; oligodendrocyte (OL) is the main cell of myelin sheath; In this study, we observed the changes of OL, demyelination, and myelin associated protein in different stages of intractable epilepsy (IE)
The relationship between the occurrence of intractable epilepsy with glial cells and myelin sheath--an experimental study
Hu X,et al.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(21), 4516-4524 (2016)
Various Modes of Spinal Cord Injury to Study Regeneration in Adult Zebrafish
Hui, et al.
PLoS ONE, 20(21), 4516-4524 (2015)
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques E-Book (2018)
Jing Chen et al.
Neural regeneration research, 16(9), 1836-1847 (2021-01-30)
Inflammation is a major cause of neuronal injury after spinal cord injury. We hypothesized that inhibiting caspase-1 activation may reduce neuroinflammation after spinal cord injury, thus producing a protective effect in the injured spinal cord. A mouse model of T9