安全性情報
24-3855
Sigma-Aldrich
ポンソー3R染色液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
製品24-3855は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
適合性
電気泳動用
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-3855-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pushpa Patel et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 7, 10-10 (2009-02-10)
Hydrogen sulphide is a gas signalling molecule which is produced endogenously from L-cysteine via the enzymes cystathionine beta-synthase (CBS) and cystathionine gamma-lyase (CSE). The possible role of hydrogen sulphide in reproduction has not yet been fully investigated. It has been