Merck
18-1720
Sigma-Aldrich
リトマス 溶液
red
別名:
Kubel-Tiemanns litmus 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥1,240
¥1,240
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥1,240
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
¥1,240
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
18-1720-2-25ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)