181710
18-1710
別名:
Kubel-Tiemanns litmus 溶液
18-1710-2-25ML-J
¥1,240
出荷可能日2025年4月04日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
18-1720
リトマス 溶液
Supelco
1.09486
pH-indicator paper Litmus paper blue
18512
流動パラフィン
62650
ルゴール 溶液
32922
247561
Ammonium hydrogencitrate
252549
ホルムアルデヒド 溶液
61335
ラクトフェノールブルー 溶液
I2512
ヨード酢酸ナトリウム
Millipore
B8756
胆汁酸塩
available only in Japan
(for analytical testing)
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
18-1710-2-25ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。