Merck
05-3050
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン
SAJ first grade, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥1,850
20 KG
¥24,600
¥1,850
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥1,850
20 KG
¥24,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
¥1,850
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-3050-8-20KG-J:
05-3050-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yubo Wang et al.
Nature communications, 11(1), 6089-6089 (2020-12-02)
Nano-sized metal particles are attracting much interest in industrial and biomedical applications due to the recent progress and development of nanotechnology, and the surface-modifications by appropriate polymers are key techniques to stably express their characteristics. Herein, we applied cyclic poly(ethylene
Wei-Chao Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(8), 4616-4622 (2015-02-11)
Controlled dispersion of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) in common solvents is a challenging issue, especially for the rising need of low cost flexible transparent conducting films (TCFs). Utilizing conductive polymer as surfactant to facilitate SWCNTs solubility is the most successful
Mi Yan et al.
Waste management (New York, N.Y.), 32(7), 1453-1458 (2012-04-06)
Nitrogen containing compounds such as ammonia, urea and amines can effectively inhibit the formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs). Sewage sludge accumulates both sulfur and nitrogen during wastewater treatment so it could be used to reduce PCDD/Fs formation. Indeed
Kerry N McPhedran et al.
Water research, 47(7), 2222-2230 (2013-03-12)
The sorption behaviour of hydrophobic organic compounds (HOCs) 1,2,4,5-tetrachlor-obenzene (TeCB), pentachlorobenzene (PeCB) and hexachlorobenzene (HCB) to Aldrich humic acid (AHA) and municipal wastewater treatment plant (MWTP) influent colloidal organic carbon (COC) was investigated using the gas-stripping technique. Gas stripping assumptions
M Govindarajan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 88, 37-48 (2011-12-27)
In this work, the vibrational spectral analysis was carried out by using FT-Raman and FT-IR spectroscopy in the range 100-4000 cm(-1) and 400-4000 cm(-1) respectively, for the title molecule. The molecular structure, fundamental vibrational frequencies and intensity of the vibrational