Merck
EHIFIDNTP-RO
Roche
Expand High Fidelity PCR System, dNTPack(拡張ハイファイPCRシステム、dNTパック)
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 REACTIONS
¥9,660
200 REACTIONS
¥43,800
1000 REACTIONS
¥202,000
¥9,660
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
40 REACTIONS
¥9,660
200 REACTIONS
¥43,800
1000 REACTIONS
¥202,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.28
¥9,660
出荷可能日2025年4月28日詳細
使用法
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
品質水準
特徴
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
包装
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
メーカー/製品名
Roche
テクニック
PCR: suitable
入力
purified DNA
保管温度
−20°C
詳細
Expand High Fidelity PCR System(拡張ハイファイPCRシステム)は、最大5 kbのDNA断片を効率的に増幅するように最適化されています。Expand High Fidelity PCR Systemは、耐熱性Taq DNAポリメラーゼと校正活性を有する耐熱性DNAポリメラーゼが含有された特別な酵素混合物で構成されています。Expand High Fidelity PCR SystemによるDNA合成の忠実度は、Taq DNAポリメラーゼと比較して3倍の増加を示します。T/Aクローニングを推奨します。
アプリケーション
Expand High Fidelity PCR System(拡張ハイファイPCRシステム)は、Taq DNAポリメラーゼと比較して2倍の収率と3倍の忠実度で優れた結果をもたらす酵素混合物です。以下の場合、長さが最大5 kbのゲノム標的に対して最も感度の高いPCR結果を得るためにはExpand High Fidelity PCR Systemを選択してください:[1][2]
  • PCR
  • RT-PCR
利便性を最大限に高めるために、2倍濃縮されたすぐに使えるHigh Fidelity Master(ハイファイマスター)を選択してください。
特徴および利点
  • すべてのアプリケーションに1つの酵素を使用します。高い収率、忠実度および柔軟性が得られます。
  • 以前は検出できなかったPCR産物を検出し、偽陰性を防止します。
  • 少量のテンプレートDNAから良好な結果が得られます。
包装
1つのキットに5個のコンポーネントが含まれます。
品質
Expand High Fidelity(拡張ハイファイ)の各ロットは、ヒトゲノムDNAとコラーゲン用の特異的プライマー(1 kb増幅産物)およびtPA遺伝子(4.8 kb増幅産物)を用いたPCRで機能検査されます。
単位の定義
容量活性:3.5U/μL
各dNTPackには、即時使用可能な混合物中に10 mMの添加物不含ヌクレオチドナトリウム塩が含有されています。
その他情報
Taq DNAポリメラーゼの5′ → 3′ ポリメラーゼ活性と校正ポリメラーゼの3′ → 5′ エキソヌクレアーゼを組み合わせることにより、性能と結果が向上します。3′ → 5′ エキソヌクレアーゼ校正は、Taq DNAポリメラーゼと比較して、DNA合成忠実度において3倍の増加をもたらします。
生命科学研究専用です。診断手順には使用できません。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許請求および対応する米国外の特許請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Expand is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • PCR Nucleotide Mix
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carlo Foresta et al.
PloS one, 6(3), e15036-e15036 (2011-03-17)
Human papillomaviruses (HPVs) are agents of the most common sexually transmitted diseases in females and males. Precise data about the presence, mechanism of infection and clinical significance of HPV in the male reproductive tract and especially in sperm are not
Navisha Dookie et al.
Infection and drug resistance, 7, 223-228 (2014-09-05)
Moxifloxacin (MXF) has been advocated for the treatment of extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis despite resistance to older-generation fluoroquinolones. We investigated the relationship between the minimum inhibitory concentration (MIC) of MXF and mutations in the gyrA and gyrB genes in Mycobacterium