Merck
FHIFIN-RO
Roche
FastStart High Fidelity PCR System, dNTPack(ファーストスタート高忠実度PCRシステム、dNTパック)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 REACTIONS
¥18,000
200 REACTIONS
¥63,800
¥18,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
50 REACTIONS
¥18,000
200 REACTIONS
¥63,800
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.21
¥18,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
使用法
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
品質水準
包装
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
保管温度
−20°C
詳細
酵素dNTPackはFastStart High Fidelity PCR systemと即時使用可能なPCR グレードヌクレオチドの溶液で構成されています。FastStart Fidelity High PCR systemは FastStart Taq DNA Polymeraseと熱安定性プルーフリーディングタンパク質の混合物で、さらに化学的に修飾されています。このタンパク質はプルーフリーディング活性に介在しますが、ポリメラーゼ活性を保有しません。いずれのタンパク質も+75°C未満では不活性であり、2分間+95°Cに加熱することによって活性化します。FastStart® High Fidelity PCR systemは、高い特異性、感度、精度および収率の組み合わせが必要とされるすべての増幅実験に理想的なツールです。ホットスタートプロトコルによって特異性、感度およびPCR収率が改善されました。FastStart Taq DNA Polymeraseのアミノ酸残基の熱不安定性の保護基によって、酵素は室温で不活性化します。プライマーが非特異的に結合すると、低温での伸長反応は起こりません。
アプリケーション
ホットスタートPCR用最適化酵素ブレンドであるFastStart® High Fidelity PCRシステムは、FastStart Taq DNAポリメラーゼのすべての利点を備えつつ精度が4倍高く、フラグメントを最大5 kbまで増幅できます。[1][2][3]
  • ホットスタートPCR
  • マルチプレックスPCR
  • ホットスタートRT-PCR
  • GCリッチテンプレートの増幅
  • 困難またはチャレンジングなPCR
  • プリキャプチャーライゲーション媒介PCR(LM-PCR)
  • cDNA[4] 16S rRNA遺伝子のPCR増幅[5][6]
FastStart High Fidelity PCRシステムは、マルチプレックスPCRに適した製品です。[7]
特徴および利点
  • 優れたマルチプレックス性能が得られます:迅速で高品質の結果を得るには、さらにロシュのPCR最適化キットを使用します。
  • 忠実度の向上: Taq DNAポリメラーゼ およびFastStart Taq DNA Polymeraseと比較して4倍高い忠実度が達成されます。
  • 困難なDNAの増幅:困難なテンプレートで作業する場合、PCR添加物であるDMSOが提供されます。
  • コスト効果: PCRグレードのdNTPの便利なプリミックス溶液を使用します。
包装
1キットに6構成要素が含まれています。
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend (ファーストスタート高忠実度酵素ブレンド)、(5 U/µL)保存緩衝液溶液中
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer 、10倍濃縮、18 mM MgCl2含有
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer、10倍濃縮、 MgCl2 無し
  • MgCl2保存溶液、25 mM
  • DMSO
  • PCR ヌクレオチドミックス(それぞれのdNTPackは、即時使用可能なミックス中に10 mMの添加物不含ヌクレオチドナトリウムを含みます)
品質
各ロットは、ヒトゲノムDNAおよびEPO 遺伝子の1.8 kbフラグメントに対して特異的なプライマー、並びにtPA遺伝子の4.8 kbフラグメントに対して特異的なプライマーを用いてPCR機能テストをしています。
単位の定義
容積活性:5 U/µL
調製ノート
使用濃度:標準の5 0 µL PCRの場合、2.5 Uの酵素混合物を使うことを推奨します。
その他情報
内容
  • FastStart High Fidelity酵素ブレンド(5 U/μL)、保存バッファー中
  • FastStart High Fidelity反応バッファー、10倍濃縮、18 mM MgCl2を含む
  • FastStart High Fidelity反応バッファー、10倍濃縮、MgCl2を含まない
  • MgCl2原液、25 mM
  • DMSO
  • PCRヌクレオチドミックス
各dNTPackには、調製済みミックスに混合した10 mMの添加物不含ヌクレオチドナトリウムが含まれます。
法的情報
購入の際の注意:限定ライセンス<br />この製品の使用は、米国特許6,127,155号および対応する米国外の特許により保護されています。 本製品の購入には、購入者自身の研究に購入量の製品を使用する場合に限り、前述の特許請求項に基づく訴訟からの限定的で譲渡不能な免責が含まれます。′ 他の特許請求項に基づく権利はなく、また報告料や他の商業的報酬を目的として購入者の活動の結果を報告することを制限なく含むいかなる商業活動についても実施する権利はないことを、明示的、暗示的または禁反言によりお伝えします。′ この製品は研究専用です。ロシュの特許請求項の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから別個のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求項の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断を除くすべての使用については、サーモフィッシャーサイエンティフィックから別個のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報については、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせください。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報については、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせください。</ br>購入者への通知:限定ライセンス<br />この製品の使用は、米国特許5,677,152号および5,773,258号および対応する米国外の特許請求項により保護されています。 本製品の購入には、購入者自身の研究に購入量の製品を使用する場合に限り、前述の特許請求項に基づく訴訟からの限定的で譲渡不能な免責が含まれます。′ 他の特許請求項に基づく権利はなく、また報告料や他の商業的報酬を目的として購入者の活動の結果を報告することを制限なく含むあらゆる商業活動を実施する権利はないことを、明示的、暗示的または禁反言によりお伝えします。′ この製品は研究専用です。 ロシュの特許請求項の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから別個のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求項の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用については、サーモフィッシャーサイエンティフィックから別個のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報については、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせください。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報については、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせください。
FastStart is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
  • PCR Nucleotide Mix
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microbiota alter metabolism and mediate neurodevelopmental toxicity of 17beta-estradiol
Scientific reports, 9, 7064-7064 (2019)
Cornelia Adlhoch et al.
Veterinary microbiology, 139(3-4), 270-278 (2009-07-15)
Swine Hepatitis E virus (HEV) can be transmitted from pigs to humans causing hepatitis. A high prevalence of HEV in wild boar populations is reported for several European countries, but actual data for Germany are missing. During the hunting season
Microarray-Based Capture of Novel Expressed Cell Type--Specific Transfrags (CoNECT) to Annotate Tissue-Specific Transcription in Drosophila melanogaster
<BIG>Hong X, et al</BIG>
G3 (Bethesda, Md.), 2, 873-882 (2012)
Matthew J Neave et al.
Microbial ecology, 63(3), 639-650 (2011-11-01)
Tolerant species of polychaete worms can survive in polluted environments using various resistance mechanisms. One aspect of resistance not often studied in polychaetes is their association with symbiotic bacteria, some of which have resistance to metals and may help the
Hongmei Jing et al.
PloS one, 8(11), e79423-e79423 (2013-11-16)
Community composition of Bacteria in the surface and deep water layers were examined at three oceanic sites in the Pacific Ocean separated by great distance, i.e., the South China Sea (SCS) in the western tropical Pacific, the Costa Rica Dome
資料
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
SDS-PAGEサンプル調製の際に生じる課題の原因と対応策を特定し、電気泳動条件を最適化しましょう。