グレード
Molecular Biology
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for ≤125 reactions (04743725001)
sufficient for ≤500 reactions (04743733001)
特徴
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
包装
pkg of 125 U (04743725001)
pkg of 500 U (04743733001 [2x250 U])
メーカー/製品名
Roche
濃度
50 U/mL (working concentration)
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
不純物
ribonucleases, none detected
≤50 cfu/mL bioburden
色
colorless
入力
purified DNA
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
The Expand High FidelityPLUS PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼおよびポリメラーゼ活性のない耐熱性プルーフリーディングタンパクのブレンドです。
この酵素ブレンドは、5 kbまでのあらゆるタイプのDNA断片を増幅するよう設計されており、優れた収量性および正確性
を有しています。さらに、この酵素ブレンドはdUTPも取り込み、ウラシルDNAグリコシラーゼと組み合わせることでクロスコンタミネーションからPCR反応を守るのに使用することができます。
Expand High FidelityPLUS PCR SystemでのDNA合成の正確性は、Expand High Fidelity PCR Systemの2倍、Taq DNAポリメラーゼの6倍を示します。
多数のターゲットDNAを同時に、優れた収量性と正確性で増幅する必要がある場合に、こうした特徴によりExpand High FidelityPLUS PCR Systemが選択されました。また、このキットは、放射性または非放射性修飾ヌクレオチドによるDNA断片の効率的なラベリングに使用します。
この酵素ブレンドは、5 kbまでのあらゆるタイプのDNA断片を増幅するよう設計されており、優れた収量性および正確性
を有しています。さらに、この酵素ブレンドはdUTPも取り込み、ウラシルDNAグリコシラーゼと組み合わせることでクロスコンタミネーションからPCR反応を守るのに使用することができます。
Expand High FidelityPLUS PCR SystemでのDNA合成の正確性は、Expand High Fidelity PCR Systemの2倍、Taq DNAポリメラーゼの6倍を示します。
多数のターゲットDNAを同時に、優れた収量性と正確性で増幅する必要がある場合に、こうした特徴によりExpand High FidelityPLUS PCR Systemが選択されました。また、このキットは、放射性または非放射性修飾ヌクレオチドによるDNA断片の効率的なラベリングに使用します。
アプリケーション
- The Expand™ High FidelityPLUS PCR Systemは、5 kbまでのあらゆるタイプのDNA断片をロバストに増幅するよう設計されており、優れた収量性、特異性、感度、および正確性を有しています。この簡便なdNTPackは、新規の増幅アッセイの発展および既存のアッセイの最適化に適した製品です。PCR
- RT-PCR
- プライマー伸長
- キャリーオーバーの防止
Taq DNAポリメラーゼと比較すると、2倍の収量性および3倍の正確性を実現します。Expand High FidelityPLUS PCR Systemは以下の用途に使用してください:
- 5kbまでのPCR
- 5kbまでのRT-PCR
特徴および利点
Expand High FidelityPLUS PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼとプルーフリーディング活性を有するDNAポリメラーゼの混合物です。Expand High FidelityPLUS PCR Systemを用いたDNA合成の正確性は、Expand High Fidelity PCR Systemと比べて2倍、Taq DNAポリメラーゼと比べて6倍の増加を示します。
dUTP取込みにより、ウラシルDNAグリコシラーゼはPCR産物のキャリーオーバーを防ぐのに使用することができます。このキットは、放射性または非放射性ヌクレオチドによるDNAの効率的なラベリングに使用します。5 kbまでのDNA断片のPCRに最適化されます。
標準溶液50μl PCR. 2.5Uを使用します。
dUTP取込みにより、ウラシルDNAグリコシラーゼはPCR産物のキャリーオーバーを防ぐのに使用することができます。このキットは、放射性または非放射性ヌクレオチドによるDNAの効率的なラベリングに使用します。5 kbまでのDNA断片のPCRに最適化されます。
標準溶液50μl PCR. 2.5Uを使用します。
- クロスコンタミネーションから守ります。
- 6倍の正確性および収量性が得られます。
- 効率的にDNAを標識します。
- コスト効果:
包装
1つのキットに5個のコンポーネントが含まれます。
品質
1.8 kb PCRフラグメントに特異的なヒトゲノムDNAとEPOプライマー、および4.8 kb PCRフラグメントに特異的なtPAプライマーを使用して、各ロットのPCR機能テストを行います。
単位の定義
体積活性:5 U/μl
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
この製品を使用することは、米国特許の請求項および対応する米国以外の特許の請求項の対象になります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。′他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。′この製品は研究にのみ使用されます。ロシュ特許申請範囲での診断への使用にはロシュより個別のライセンスを得る必要があります。ライセンス購入の詳細な情報については以下へお問い合わせください。ライセンス管理者、アプライド・バイオシステムズ、850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Expand is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Expand High FidelityPLUS Enzyme Blend 5 U/μl
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 5x concentrated
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, without MgCl2 5x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- PCR Nucleotide Mix
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 5(6), e10992-e10992 (2010-06-12)
The HIV-1 nucleoside RT inhibitor (NRTI)-resistance mutation, K65R confers intermediate to high-level resistance to the NRTIs abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine, and tenofovir; and low-level resistance to stavudine. Several lines of evidence suggest that K65R is more common in HIV-1 subtype
Stem cells and development, 17(4), 825-836 (2008-09-16)
The utilization of human embryonic stem cells (hESC) in regenerative medicine largely depends on the development of technologies that will allow efficient genetic manipulation of the cells in vitro. Although a few studies have described the transfection of hESC for
Experimental cell research, 313(2), 244-253 (2006-12-08)
The human FMR1 gene contains a CGG repeat in its 5' untranslated region. The repeat length in the normal population is polymorphic (5-55 CGG repeats). Lengths beyond 200 CGGs (full mutation) result in the absence of the FMR1 gene product