Merck
BLNI-RO
Roche
Bln I (Avr II)
from Brevibacterium linens
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bacterial (Brevibacterium linens)
品質水準
フォーム
solution
比活性
10000 U/mL
包装
pkg of 1,000 U (11558170001 [10 U/μl])
pkg of 200 U (11558161001 [10 U/μl])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
37 °C optimum reaction temp.
colorless
pH
8.1 (39 °F)
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
life science and biopharma
sample preparation
その他の活性
Endonucleases, none detected (up to 20 U with MWM II-DNA)
Endonucleases, none detected (up to 20U with pBR 322-DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Bln Iは配列C↓CTAGGを認識して、5′-付着末端を有するフラグメントを生成します。
適合する末端
Bln I末端は、Nhe I、Spe IおよびXba Iによって生成された末端と互換性があります。
イソ制限酵素
Bln Iは、Avr IIのイソ制限酵素です。
E.coli(大腸菌)ゲノムの完全な13部位のAvr II制限マップが報告されています。
メチル化の感度
本酵素がメチル化に影響されるかは不明です。
特異性
認識部位:CCTAGG
CCTAGG
制限酵素切断部位:C↓CTAGG
C↓CTAGG
熱失活:65°Cで15分間のインキュベーション後、Bln Iの失活なし。
品質
非特異的エンドヌクレアーゼ活性なし。
1 μg λDNAを、過剰量のBln Iとともに50 μL SuRE/Cut Buffer H中で16時間インキュベートします。酵素特異的パターンを変化させない酵素単位の数は分析証明書に記載されています。
エキソヌクレアーゼ活性なし
約5 μg [3H]標識仔ウシ胸腺DNAを、全量100 μl 50 mM Tris-HCl、10 mM MgCl2、1 mMジチオエリトリトール(pH約7.5)中で3 μl Bln Iとともに+37°Cで4時間インキュベートします。試験成績書で述べられているように、これらの条件下で放射能の放出は検出されません。
標準的なライゲーションと再切断アッセイ
66 mM Tris-HCl、5 mM MgCl2、5 mMジチオトレイトール、1 mM ATP、pH 7.5(+20°C)を含む10 μLの緩衝液中で1 U T4 DNAリガーゼとともに、+4°Cで16時間ライゲーションした1 μg λ x EcoR I DNAの完全消化により得られたBln Iフラグメント。ライゲーションが可能で、その後Bln IおよびEcoR I(λ x EcoR I x Bln Iフラグメントの典型的なパターンを生成する)で再切断できる製品の割合(%)は、分析証明書の「Lig」と「Rec」に記載されています。
DNAプロファイル
各DNAの切断部位数
  • λ:2
  • φX174:0
  • Ad2:2
  • M13mp7:0
  • M13mp18:0
  • pBR322:0
  • pBR328:0
  • pUC18:0
  • SV40:2
単位の定義
1単位は、総量25 μL(1倍)のSuRE/Cut Buffer H中で+37°C、1時間で1 μg λ x EcoR I DNAフラグメントを完全に切断する酵素活性です。
保管および安定性
−25°C以下で保存しないこと。
アナリシスノート
PFGE試験済み
Bln Iはパルスフィールドゲル電気泳動法で試験されています(細菌染色体上)。PFGE分析のためにアガロースに埋め込まれたゲノムDNA(E.coli C 600)の切断には、10 Uの酵素/μg DNAを使用して4時間インキュベーションすることを推奨します。
SuRE/Cutバッファーシステム
最適の活性を得るためには太字で記したバッファーが推奨されます。
  • A:25~50%
  • B:50~75%
  • H:100%
  • L:0~10%
  • M:25~50%
PCRバッファー中の活性:試験せず
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
「制限酵素」という用語は、ヴェルナー・アーバーとマシュー・メセルソンの研究所で行われた腸内細菌ファージλ(ラムダファージ)の研究に由来しています。
関連コンテンツ
Restriction endonucleases in prokaryotes function primarily to protect against foreign genetic material, notably bacteriophage DNA.