スキップする
SPEI-RO
Roche
Spe I
from Sphaerotilus species
別名:
Spe I, SPE I
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
10000 U/mL
Biological source:
bacterial (Sphaerotilus spp.)
biological source
bacterial (Sphaerotilus spp.)
Quality Segment
form
solution
specific activity
10000 U/mL
packaging
pkg of 1,000 U (11008951001 [10 U/μl]), pkg of 1,000 U (11207644001 [40 U/μl]), pkg of 200 U (11008943001 [10 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
color
colorless
pH
8.0 (39 °F)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Endonucleases 10 units, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Spe Iは配列*A↓*CTAGTを認識して、5′-付着末端を有する断片を生成します。
Biochem/physiol Actions
認識部位:*A*CTAGT
*A*CTAGT
制限酵素切断部位:*A↓*CTAGT
*A↓*CTAGT
熱失活:Spe Iは、65°Cで15分間のインキュベーションで熱失活します(100 U/μg DNA以下)。
各種 DNA における切断部位数
  • λ:0
  • φX174: 0
  • Ad2: 3
  • M13mp7: 0
  • pBR322: 0
  • pBR328: 0
  • pUC18: 0
  • SV40: 0
Preparation Note
−25°C以下で保存しないこと
Analysis Note
SuRE/Cutバッファーシステム
最適の活性を得るためには太字で記したバッファーが推奨されます。
  • A:75~100%
  • B:75~100%
  • H:100%
  • L:75~100%
  • M:100%
適合する末端
Spe I末端は、Bln I、Nhe I、およびXba Iにより生成された末端と互換性があります。
イソ制限酵素
本酵素は、Bcu IおよびAhl Iのイソ制限酵素です。
メチル化の感度
上記の認識配列の(*)が示すように、Spe IはN6-メチルアデニンおよび5′-メチルシトシン(mA↓m CTAGT)が存在すると阻害されます。
インキュベーション温度
+37°C
PFGE試験済み
Spe Iはパルスフィールドゲル電気泳動法で試験されています(細菌染色体上)。PFGE分析のためにアガロースに埋め込まれたゲノムDNA(E.coli C 600)の切断には、10 Uの酵素/μg DNAを使用して4時間インキュベーションすることを推奨します。
ライゲーションと再切断アッセイ
1 μg Ad2のDNAの完全消化により得られたSpe I断片を、10 μLの量で1U T4 DNAリガーゼを使って66 mM Tris-HCl、5 mM MgCl2、5 mMジチオスレイトール、1 mM ATP(pH 7.5、+20°C)中で+4°Cで16時間ライゲーションすると、Ad2 DNAの回収率は>90%となります。
これに続いて、Spe Iを用いて再度切断すると、収率>95%でAd2 x Spe I断片の典型パターンが得られます。
非特異的エンドヌクレアーゼ活性なし。
1 μg のAd2 DNAを 50 μl のSuRE/CutバッファーHに入れ、過剰量のSpe Iの存在下で16時間インキュベートします。酵素に固有なパターンを変化させない酵素ユニット数が分析証明書に明記されています。
エキソヌクレアーゼ活性なし
約5 μg [3H]標識仔ウシ胸腺DNAを、全量100 μLの50 mM Tris-HCl、10 mM MgCl2、1 mMジチオエリトリトール(pH約7.5)中で3 μLのSpe Iとともに+37°Cで4時間インキュベートします。試験成績書で述べられているように、これらの条件下で放射能の放出は検出されません。
PCRバッファー中の活性:試験せず
Other Notes
1単位は、全量25 μlのSuRE/CutバッファーH中で+37°Cにおいて1時間で1 μgのAd2 DNAを完全に切断する酵素活性です。
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
NOTI-ROBLNI-ROXBAI-RO
Spe I from Sphaerotilus species
Roche
SPEI-RO
Spe I
Not I from Nocardia otitidis-caviarum
Roche
NOTI-RO
Not I
Bln I (Avr II) from Brevibacterium linens
Roche
BLNI-RO
Bln I (Avr II)
Xba I from recombinant E.Coli
Roche
XBAI-RO
Xba I
description
from Sphaerotilus species
description
from Nocardia otitidis-caviarum
description
from Brevibacterium linens
description
from recombinant E.Coli
biological source
bacterial (Sphaerotilus spp.)
biological source
bacterial (Nocardia otitidis-caviarum)
biological source
bacterial (Brevibacterium linens)
biological source
Escherichia coli
specific activity
10000 U/mL
specific activity
-
specific activity
10000 U/mL
specific activity
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
water: miscible
solubility
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)