¥67,360
単価¥84,200割引20%在庫あり詳細
おすすめの製品
使用法
sufficient for ≤200 reactions
品質水準
特徴
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
包装
kit of 1 (2 components)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
PCR: suitable
入力
purified DNA
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
性能向上のためにTaq DNAポリメラーゼの5′→3′ポリメラーゼ活性とプルーフリーディングポリメラーゼの3′→ 5′エキソヌクレアーゼ活性を組み合わせたところ、3′→ 5′エキソヌクレアーゼプルーフリーディングにより、DNA合成のフィディリティがTaq DNAポリメラーゼに比べて3倍上昇しました。
PCR産物は両端とも平滑末端であり、またTaq DNAポリメラーゼを使用したときと同様に3′単一A残基が突出しているため、平滑末端クローニングやT/Aクローニングに最適です。
ハイフィディリティPCRマスターは、すぐに使用できる2倍濃度のマスターミックスで、PCRに必要な全ての試薬(鋳型とプライマーは除く)が含まれています。PCRグレードの水も含まれています。
ハイフィディリティPCRマスターの強力な特異的酵素ブレンドは、エピソームDNAやゲノムDNAから高収量、高フィディリティ、高特異性のPCR産物が得られるようデザインされています。
この特別な酵素ブレンドには2種の熱安定性ポリメラーゼが含まれています:Taq DNAポリメラーゼ及びプルーフリーディング活性を持つ熱安定性ポリメラーゼ。プルーフリーディングポリメラーゼ固有の3′-5′エキソヌクレアーゼ活性により、ハイフィディリティPCRマスターはTaq DNAポリメラーゼ単独の約3倍のフィディリティ、約2倍の収量が得られます。
PCR産物は両端とも平滑末端であり、またTaq DNAポリメラーゼを使用したときと同様に3′単一A残基が突出しているため、平滑末端クローニングやT/Aクローニングに最適です。
ハイフィディリティPCRマスターは、すぐに使用できる2倍濃度のマスターミックスで、PCRに必要な全ての試薬(鋳型とプライマーは除く)が含まれています。PCRグレードの水も含まれています。
ハイフィディリティPCRマスターの強力な特異的酵素ブレンドは、エピソームDNAやゲノムDNAから高収量、高フィディリティ、高特異性のPCR産物が得られるようデザインされています。
この特別な酵素ブレンドには2種の熱安定性ポリメラーゼが含まれています:Taq DNAポリメラーゼ及びプルーフリーディング活性を持つ熱安定性ポリメラーゼ。プルーフリーディングポリメラーゼ固有の3′-5′エキソヌクレアーゼ活性により、ハイフィディリティPCRマスターはTaq DNAポリメラーゼ単独の約3倍のフィディリティ、約2倍の収量が得られます。
アプリケーション
2倍濃度ですぐに使用できる便利なミックス、ハイフィディリティPCRマスターをお選びください。エキスパンドハイフィディリティPCRシステム、PCRグレードdNTP、MgCl2、最適化した反応バッファーを組み合わせたミックスです。ハイフィディリティPCRマスターは、Taq DNAポリメラーゼ単独に比べて2倍の収量、3倍のフィディリティが得られます。Taq DNAポリメラーゼに比べて高い収量及びフィディリティが得られます。ハイフィディリティPCRマスターは以下の用途にご使用ください:
ハイフィディリティPCRマスターは+2~+8℃で安定ですので、試薬の融解に時間をかけずにPCRができます。
- 5 kbまでのPCR
- 5 kbまでのRT-PCR
ハイフィディリティPCRマスターは+2~+8℃で安定ですので、試薬の融解に時間をかけずにPCRができます。
- 長いフラグメントをより高いフィディリティで増幅
- 準備時間の短縮。
- ピペッティング回数2回でコンタミネーションを最小化:
包装
2コンポーネントを含む1キット
品質
ロットごとに、ヒトゲノムDNAとtPA遺伝子の4.8 kbフラグメント特異的プライマーを用いてPCR性能試験済み。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
この製品を使用することは、米国特許の請求項および対応する米国以外の特許の請求項の対象になります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究用途に限ります。ロシュの特許請求項に基づいて診断に使用するには、ロシュから別のライセンスを取得する必要があります。購入ライセンスに関する詳細については、Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USAにお問い合わせください。</ br>購入者への注意事項:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 本製品は研究用途に限ります。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報については、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせください。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報については、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- High Fidelity PCR Master mix containing enzyme blend, reaction buffer, and nucleotides (10 vials)
- Water, PCR Grade (5 vials)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protocol for constructing large size human antibody heavy chain variable domain (VH) library and selection of SARS-CoV-2 neutralizing antibody domains
STAR protocols, 2, 17-17 (2021)
Environmental microbiology reports, 1(2), 131-135 (2009-04-01)
As pollination is a critical process in both human-managed and natural terrestrial ecosystems, pollinators provide essential services to both nature and humans. Pollination is mainly due to the action of different insects, such as the bumblebee and the honeybee. These
Cell, 185(8), 1389-1401 (2022-03-29)
The effectiveness of SARS-CoV-2 vaccines and therapeutic antibodies have been limited by the continuous emergence of viral variants and by the restricted diffusion of antibodies from circulation into the sites of respiratory virus infection. Here, we report the identification of
Oncology reports, 26(1), 3-11 (2011-04-20)
Salivary gland tumours are rare tumours characterized by histopathologic complexity and a wide variety of morphologic features. Studies on genetic changes in different histological subtypes of salivary gland tumours are important to better understand molecular pathogenetic mechanisms and to identify
資料
PCRマスターミックスは、多数のPCR反応チューブに分割できるPCR試薬またはRT-PCR試薬の混合物です。通常は、DNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、バッファーが含まれます。独自のマスターミックスを調製するか、市販のものを選択できます。
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.