スキップする
E6779
EZview™ Red 抗HA抗体アフィニティーゲル
別名:
抗HA抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥104,000
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥433,000
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Technique(s):
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Species reactivity:
-
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
242
¥104,000
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
crosslinked agarose
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
storage temp.
2-8°C
General description
EZview Red 抗 HA アフィニティゲルは、架橋アガロースビーズに共有結合した抗 HA モノクローナル抗体を含む、赤色の抗 HA アガロースアフィニティゲルです。HAタグには配列YPYDVPDYAが存在し、 赤血球凝集素(HA)タンパク質に由来します。この配列は、全長HAタンパク質のアミノ酸残基98~106に対応します。HAタグには荷電アミノ酸が多く、それによって強力な抗体認識の可能性が高まります。
Application
EZview™Red抗HA抗体アフィニティゲルは、免疫ブロット分析や免疫沈降アッセイに使用されています。
N または C 末端に HA タグの付いた、E. coliまたは哺乳類細胞由来融合タンパク質のアフィニティキャプチャー(免疫沈降)に適しています。
免疫沈降などの小規模のアフィニティ-捕捉を行う際、アフィニティ-担体をマイクロ遠心チュ-ブ内で視覚的に確認することは困難です。誤ってレジンを吸引してしまうと、結果の定量性が変動します。EZview™Red Affinity Gelは赤色に着色されており、ペレット損失のリスクを大幅に低減します。EZviewのレジンは、従来の非着色アフィニティ-ゲルと同様に機能するだけでなく、上清からペレットを容易に見分けることができます。タンパク質の損失が低減するため、再現性向上につながります。
Biochem/physiol Actions
結合特異性:HA-タグペプチド (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C)。HA タグ付きタンパク質の還元型を認識し、N または C 末端に HA タグの付いた融合タンパク質と反応します。
Features and Benefits
  • 視認性の向上―誤ってゲルを吸引するリスクを低減します。
  • 偶発的な損失が低減するため、標的タンパク質の回収率が改善されます。
  • 高い再現性―より一貫性の高い結果が得られます。
Physical form
50%グリセロ-ル, 15ppm Kathonを含むPBSで調製した1:1 (v/v)懸濁液
Other Notes
アフィニティ-ゲルは、赤色アガロ-スビ-ズに共有結合したアフィニティ-精製抗HAマウスモノクロ-ナル抗体(クロ-ンHA-7)を使用しています。HAタグは、ヒトインフルエンザウイルスのヘマグルチニン(HA)の96-106アミノ酸(YPYDVPDYA)に相当します。
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E6654A7345A2095
description
-
description
-
description
purified immunoglobulin, clone V5-10
description
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
capacity
~0.05 mg/mL binding capacity
capacity
2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein)
capacity
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein), 30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
analyte chemical class(es)
proteins (c-Myc)
analyte chemical class(es)
proteins (V5)
analyte chemical class(es)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
E6779-5X1ML: + E6779-500UL: + E6779-BULK: + E6779-1ML: + E6779-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)