フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
メーカー/製品名
Roche
濃度
250 μg/mL
色
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
DNA分子量マーカーVIは、制限エンドヌクレアーゼBgl Iで切断したpBR328 DNAとHinf Iで消化したpBR328 DNAにより調製されたフラグメント混合物です。サイズ範囲は0.15~2.1 kbpです。
この製品は、ジゴキシゲニン標識のDNA分子量マーカーVIとしても入手可能です。
この製品は、ジゴキシゲニン標識のDNA分子量マーカーVIとしても入手可能です。
特異性
特異性:製品は5′-リン酸化末端(制限断片)を有します。
制限部位:pBR328の切断部位および対応するフラグメント長:
-Bgl Iの切断部位:935、1169、2399、4575、4809 => 以下の各フラグメントサイズが生じます:234 bp、1230 bp、2176 bp、234 bp、1033 bp。
-Hinf Iの切断部位:632、852、1006、1304、1757、2274、4040、4434、4732、4886。 =>
以下の各フラグメントサイズが生じます:220 bp、154 bp、298 bp、453 bp、517 bp、
1766 bp、394 bp、298 bp、154 bp、653 bp
制限部位:pBR328の切断部位および対応するフラグメント長:
-Bgl Iの切断部位:935、1169、2399、4575、4809 => 以下の各フラグメントサイズが生じます:234 bp、1230 bp、2176 bp、234 bp、1033 bp。
-Hinf Iの切断部位:632、852、1006、1304、1757、2274、4040、4434、4732、4886。 =>
以下の各フラグメントサイズが生じます:220 bp、154 bp、298 bp、453 bp、517 bp、
1766 bp、394 bp、298 bp、154 bp、653 bp
アプリケーション
DNA分子量マーカーVIは、アガロースゲル中のDNAのサイズ決定に使用されます。以下によって生成される二本鎖DNA断片の正確な分子量測定を簡素化します。
- 制限消化
- PCR
- RT-PCR
シーケンス
pBR328配列のコンピューター分析によって決定された結果、混合物には以下の塩基対長(1塩基対= 660ダルトン)の15種類のDNAフラグメントが含まれています:220、394、453、517、653、1033、1230、1766、2176(それぞれ1種類)、154、234、および298は、Bgl IとHinf Iの両方によるpBR328の消化の結果として2種類生じます。
注:フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析によるものです。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小の断片は過剰量を添加したゲルでのみ検出されます。
注:フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析によるものです。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小の断片は過剰量を添加したゲルでのみ検出されます。
単位の定義
50 μg=A260 1ユニット
物理的形状
Ready-to-use溶液、250μg/mL、TEバッファー(10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0)。
調製ノート
保存条件(標準溶液):2~8℃
融解後も、2~8℃で保存することをお勧めします。
融解後も、2~8℃で保存することをお勧めします。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 30(6), 655-660 (2001-12-01)
A polymerase chain reaction combined with restriction enzyme analysis was developed for detection and differentiation of all 12 fowl adenovirus (FAdV) serotypes representing the five fowl adenovirus (A to E) species. For primer design, the published sequences of the hexon
Qualitative PCR?ELISA protocol for the detection and
typing of viral genomes
typing of viral genomes
Nature Protocols (2007)
Applied and environmental microbiology, 67(2), 977-978 (2001-02-07)
A PCR-based method for the detection of Salmonella spp. in food was developed. The method, set up on typical salami from the Italian region of Marche, is sensitive and specific and shows excellent correlation with the conventional method of reference