Merck
11666690001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TAE Buffer, 10x
pH 8.4, suitable for electrophoresis, pkg of 4 L, solution
別名:
TAEバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 L
¥34,480
¥34,480
単価¥43,100割引20%
在庫数0
サイズを選択してください
表示を変更する
4 L
¥34,480
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥34,480
単価¥43,100割引20%
在庫数0
フォーム
solution
包装
pkg of 4 L
メーカー/製品名
Roche
テクニック
electrophoresis: suitable
pH
8.4
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
詳細
10x solution
品質
Absence of contaminants: Free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
物理的形状
Appearance: clear, colorless solution
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アガロースMP powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Roche
AGRMP-RO
アガロースMP
Lindsey A Lonowski et al.
Nature protocols, 12(3), 581-603 (2017-02-17)
This protocol describes methods for increasing and evaluating the efficiency of genome editing based on the CRISPR-Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeats-CRISPR-associated 9) system, transcription activator-like effector nucleases (TALENs) or zinc-finger nucleases (ZFNs). First, Indel Detection by Amplicon Analysis
Brian A Sanderson et al.
Analytical biochemistry, 454, 44-52 (2014-03-19)
Agarose gel electrophoresis of DNA and RNA is routinely performed using buffers containing either Tris, acetate, and EDTA (TAE) or Tris, borate, and EDTA (TBE). Gels are run at a low, constant voltage (∼10 V/cm) to minimize current and asymmetric