サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥54,100 |
500 g | カートの在庫状況を確認する | ¥210,000 |
この商品について
¥54,100
biological source
algae (seaweed)
description
multipurpose agarose
form
powder
packaging
pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
manufacturer/tradename
Roche
impurities
0.090 sulphate
color
white
mp
38 °C
solubility
water: 10 g/L at 80 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Canonical SMILES: C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1[C@H]2[C@H]([C@@H](O1)[C@@H]([C@@H](O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O3)CO)O)O[C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@H](O4)CO5)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- 高いゲル強度:アガロースMPゲルは、低濃度でも優れた強度を示します。これにより、電気泳動で安定した性能を示す丈夫なゲルが確保できます。
- 高い汎用性:アガロースMPは、高分子量分子を含むさまざまなサンプルの分析に役立ちます。
- 制限のない迅速な移動:アガロースMPゲルは、低濃度であっても、大きな制約なく大型のDNA分子の迅速な移動を促進し、効率的な分離を実現します。
- パルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)との互換性:アガロースMPは、効果的な分析に必要とされる高分解能を維持しながら大型のDNA分子の分離時間を短くできるので、PFGEに理想的です。
Analysis Note
RNase非含有: 現行品質管理手順で検出されません。
Other Notes
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source algae (seaweed) | biological source algae (seaweed) | biological source algae (Gelidium & Gracilaria) | biological source - |
| solubility water: 10 g/L at 80 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities 0.090 sulphate | impurities - | impurities ≤10% water | impurities ≤7% water |
| color white | color - | color - | color - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available