スキップする
B6149
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 二ナトリウム塩
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
別名:
BCIP®, X-リン酸 二ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥11,000
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥11,800
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,800
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥58,400
1 g
在庫from市川市大町368
¥80,200
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥609,000
この商品について
化学式:
C8H4BrClNO4P · 2Na
CAS番号:
分子量:
370.43
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
¥11,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 二ナトリウム塩, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.2Na/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI key
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
General description
アルカリホスファタ-ゼ検出用の組織化学的基質です。
Application
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の比色検出に使用されます。
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の発色検出用として、リン酸 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル(BCIP)とニトロブル-テトラゾリウム(NBT)の2種類をご用意しています。BCIP/NBT基質は用途が広く、ノ-ザンブロッティング, サザンブロッティング, ウエスタンブロッティングやin situハイブリダイゼ-ション, 免疫組織化学的検査など様々な目的に使用することができます。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-を加えてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液となる、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸ジナトリウム塩は、タンパク質抗体複合体の検出に使用されています。また、アルカリホスファターゼ組織化学における組織染色にも使用されています。
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
16670B6777I5505
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥94% (HPLC)
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
solubility
-
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)