Merck
11426320001
Roche
抗フルオレセイン
from mouse IgG1 (clone B13-DE1)
別名:
抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
B13-DE1, monoclonal
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 100 μg
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
詳細
フルオレセインに対するモノクローナル抗体。
結合抗体は、抗マウスIg蛍光色素/酵素接合を用いた1ステップで直接的に、または抗マウスIgフルオレセインとその後で抗フルオレセイン酵素接合を用いる2ステップで検出できます。
この抗体はタンパク質を含有しないため、コーティングと標識に用いることができます。
内容物
安定化された凍結乾燥品
特異性
モノクローナル抗体は、フリー・フルオレセインおよび結合型フルオレセインと反応します。
アプリケーション
抗フルオレセインは、
  • ELISA
  • 免疫組織化学
  • In situハイブリッド形成法[1]
  • ウエスタンブロット
を用いたフルオレセイン標識化合物を検出するのに使用します。抗フルオレセインは、食物由来の病原体を同時検出するための四重タグ化PCRと核酸ラテラル・フロー・アッセイでアンプリコンを捕捉するために用いられています。[2]
調製ノート
作用濃度: 接合体の作用濃度は、適用及び基質に依存します。下記の濃度を指針としてください:
  • ELISA:2~4 μg/ml
  • 免疫組織化学: 0.5~2 μg/ml
  • In situハイブリッド形成法: 0.2~0.4 μg/ml
  • ウエスタンブロット: 0.5~2 μg/ml
標準溶液: pH 7.4のりん酸緩衝生理食塩水
抗体の代わりに水を使用して沈殿させることができます。
再構成
1 mlの2回蒸留(滅菌)水を加えて最終濃度を100 μg/mlにします。
15分間かけてもどします。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yufeng Liu et al.
Oncology reports, 44(2), 499-508 (2020-07-07)
Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1) is a primary nuclear‑localized multifunctional protein in osteosarcoma. However, the cytoplasmic localization of APE1 was found to be functional and to increase with cisplatin resistance, yet the molecular mechanism is unknown. In the present study, we explored
Gerard Terradas et al.
G3 (Bethesda, Md.), 12(1) (2021-11-19)
Gene drives are programmable genetic elements that can spread beneficial traits into wild populations to aid in vector-borne pathogen control. Two different drives have been developed for population modification of mosquito vectors. The Reckh drive (vasa-Cas9) in Anopheles stephensi displays
María Fernanda Prado-Fernández et al.
Current issues in molecular biology, 46(7), 6885-6902 (2024-07-26)
Pereskia sacharosa Griseb. is a plant used in traditional herbal medicine to treat inflammation. We analyzed the phenolic content of P. sacharosa leaves (EEPs) by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and investigated the anti-inflammatory properties of EEPs and its flavonoid
Comparing nucleic acid lateral flow and electrochemical genosensing for the simultaneous detection of foodborne pathogens.
Aissa A B, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 88, 265-272 (2017)
J Spielmann et al.
BMC obesity, 4, 24-24 (2017-07-12)
Obesity was identified as a major risk factor for malignant diseases, but underlying mechanisms remain unclear. Natural killer (NK) cells, a pivotal aspect of innate immunity, are capable of identifying and killing virally infected and tumor cells. Previous studies have