Merck
11164368001
Roche
N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼコントロール(NAGコントロール)
from beef kidney
別名:
NAGコントロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1 ML
¥19,100
¥19,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1 ML
¥19,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
¥19,100
Check Cart for Availability
由来生物
bovine kidney
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
~9 mU/mL
包装
pkg of 3 × 1 mL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
white to light yellow
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
2-8°C
詳細
アッセイキットN-アセチル-βD-グルコサミニダーゼを利用した尿研究サンプル中のNAG活性測定用の対照溶液。
アプリケーション
自動分析装置上でN-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼを利用して、ライフサイエンス研究用途で尿中のNAG活性を測定するためのさらなる対照溶液。
単位の定義
体積活性:NAGコントロールの活性は、ウシ腎臓から得られたN-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼの約9 mU/mL。正確な値については、ラベルのデータを参照してください。
調製ノート
ワーキング溶液:標準溶液の調製
  • ボトル1本の内容物を1 mLの再蒸留水で溶かし、ボトルを閉めて5分間待ちます。
  • 穏やかに旋回させて内容物を完全に溶解します。
    注意:泡が生じないようにします。本溶液は、2~8°Cの遮光下で少なくとも1ヵ月間安定です。
再構成
標準溶液の調製
  • ボトル1本の内容物を1 mLの再蒸留水で溶かし、ボトルを閉めて5分間待ちます。
  • 穏やかに旋回させて内容物を完全に溶解します。
    注意:泡が生じないようにします。本溶液は、2~8°Cの遮光下で少なくとも1ヵ月間安定です。
保管および安定性
遮光してください。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)