Merck
11004638001
Roche
キモスタチン
別名:
キモスタチン, N-(Nα-カルボニル-Cpd-X-Phe-アール)-Phe (Cpd = カプレオミシジン) (カプレオミシジン = [S,S]-α-(2-イミノヘキサヒドロ-4-ピリミジル)グリシン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
形状
powder
品質水準
分子量
Mr = 607.71
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
Roche
mp
205 °C
溶解性
acetic acid: soluble 20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
InChI Key
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キモスタチンは、A、B、およびCという3つの成分の混合物です。成分AはN-[((S)-1-カルボキシ-2-フェニルエチル)-カルバモイル]-α-[2-イミノヘキサヒドロ-4(S)-ピリミジル]-L-グリシル-L-ロイシル-フェニルアラニナールです。残りの2つの成分BとCは、L-ロイシル残基がそれぞれL-バリンとL-イソロイシンで置換されている点で異なります。
アプリケーション
キモスタチンはα-、β-、γ-、およびδ-キモトリプシンの特異的阻害剤です。
生物化学的/生理学的作用
キモスタチンはキモトリプシン、パパイン、キモトリプシン様セリンプロテイナーゼ、カテプシンA、B、C、B、H、Lといったリソソームシステインプロテイナーゼなど、多くのプロテアーゼの強力なインヒビターです。ヒト白血球エラスターゼに対しては弱い阻害性を示します。最終濃度100~200 μg/mL(10~100 μM)で効果があります。キモスタチンは植物抽出物用のプロテアーゼインヒビターカクテルの成分としてよく用いられています。
品質
性能試験済み
その他の調製法
C31H41N7O6
調製ノート
使用濃度:6~60 μg/ml(10~100 μM)
1 Uのキモトリプシンは、1.8 μgのキモスタチンにより元の活性の49%まで阻害されます。
薄層クロマトグラフィー:ブタノール/メタノール/H2O = 4 / 1 / 2
標準溶液:氷酢酸またはDMSOに20 mg/mlまで溶解。水、メタノール、エタノールには難溶性。酢酸エチル、石油、エチルエーテル、ヘキサン、クロロホルム(CHCl3)には不溶。
阻害剤は1%酢酸に高濃度で溶解し、キモトリプシンアッセイで一般的に使用されるリン酸バッファー(0.05 M、pH 7.0)で目的の濃度に調整することを推奨します。
注記: DMSO(ジメチルスルホキシド)は皮膚に浸透し、溶解したプロテアーゼ阻害剤を運びます。眼や皮膚などを守る適切な保護具を必ず装着してください。
保管条件(標準溶液):-15~-25 °C
希釈液は分注して-15~-25 °Cで凍結保存する必要があり、約1ヵ月は安定です。繰り返し冷凍しないでください。微生物由来のプロテアーゼはペプチドを加水分解する可能性がありますので、微生物が増殖しないようにしてください。
氷酢酸を用いた溶解性試験では10 mg/mLで透明な溶液が得られますが、通常無色のものが黄色になることもあります。DMSOにも溶解することが報告されています。水と短鎖アルコールにわずかに溶けますが、酢酸エチル、酢酸ブチル、エーテル、ヘキサンおよび石油エーテルには溶けません。DMSOでストック溶液(10 mM)を調製でき、これは-20°Cで数ヵ月安定しています。ストック溶液は0.1 M HClでも調製することができます。希釈液(10~100 μM)は末端アルデヒドが酸化するため、数時間しか安定していません。
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
The structure of chymostatin, a chymotrypsin inhibitor.
K Tatsuta et al.
The Journal of antibiotics, 26(11), 625-646 (1973-11-01)
Verena van der Heide et al.
Cell reports, 38(11), 110508-110508 (2022-03-06)
Concerns that infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiological agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19), may cause new-onset diabetes persist in an evolving research landscape, and precise risk assessment is hampered by, at times, conflicting evidence.
Mirza Muhammad Fahd Qadir et al.
Nature communications, 11(1), 3265-3265 (2020-07-01)
The culture of live pancreatic tissue slices is a powerful tool for the interrogation of physiology and pathology in an in vitro setting that retains near-intact cytoarchitecture. However, current culture conditions for human pancreatic slices (HPSs) have only been tested
Sarah Bui et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2557, 453-493 (2022-12-14)
In this chapter, we provide a detailed guide for the application of commonly used small molecules to study Golgi structure and function in vitro. Furthermore, we have curated a concise, validated list of endomembrane markers typically used in downstream assays