This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
おすすめの製品
詳細
用途:
インラインステンレススチール製フィルターホルダーは、入口圧が20~700 barのガスまたは液体のろ過に一般的に使用されています。 差圧は使用するフィルタータイプによって異なります。 フィルターホルダーはすべてオートクレーブ可能です(25 mmおよび47 mmがあります)。
フィルターホルダーXX4404700には背圧サポートスクリーンが付いています。PTFE被覆サポートスクリーンXX4404702およびX4404704を使用している場合、フィルターを取り付けたままオートクレーブできます。
- XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614、および00907Pは、フィルターホルダーXX4404700の交換部品です。
フィルターホルダーXX4504700は、フィルターの背圧保護のため、上流フィルターサポートスクリーンXX4504704を取り付けることができます。
- XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713、およびXX45047RKはフィルターホルダーXX4504700の交換部品です。
25 mm SSフィルターホルダーの交換部品は、カタログ番号:XX45025RKでキットとして入手でき、以下が含まれます:(3)ステンレス鋼六角キャップネジ、(3)LCR処理Buna-N Oリング(2-018)、(1)ステンレス鋼サポートスクリーン、(1)Allenレンチ
インラインステンレススチール製フィルターホルダーは、入口圧が20~700 barのガスまたは液体のろ過に一般的に使用されています。 差圧は使用するフィルタータイプによって異なります。 フィルターホルダーはすべてオートクレーブ可能です(25 mmおよび47 mmがあります)。
フィルターホルダーXX4404700には背圧サポートスクリーンが付いています。PTFE被覆サポートスクリーンXX4404702およびX4404704を使用している場合、フィルターを取り付けたままオートクレーブできます。
- XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614、および00907Pは、フィルターホルダーXX4404700の交換部品です。
フィルターホルダーXX4504700は、フィルターの背圧保護のため、上流フィルターサポートスクリーンXX4504704を取り付けることができます。
- XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713、およびXX45047RKはフィルターホルダーXX4504700の交換部品です。
25 mm SSフィルターホルダーの交換部品は、カタログ番号:XX45025RKでキットとして入手でき、以下が含まれます:(3)ステンレス鋼六角キャップネジ、(3)LCR処理Buna-N Oリング(2-018)、(1)ステンレス鋼サポートスクリーン、(1)Allenレンチ