Merck
XX6602500
Millipore
溶媒ろ過デイスペンサー、25 mm
別名:
Solvent ディスペンサー, フィルターディスペンサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
品質水準
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
31.8 cm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
フラスコ容量
1 L
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
超清浄で、少量の溶媒をスクイズボトル方式で分注できます。この手動圧力式ディスペンサーは、送達管に装着されたフィルターホルダーを特徴とします。ろ過される溶剤を表面に向けるために使用します。
特長・利点:
•内蔵ハンドポンプのため外付けポンプは不要です。
•最大1 Lの溶媒を保持できます
用途:
汚染分析前の溶媒ろ過、機械加工部品および採取容器の溶媒洗浄
XX6602500 溶媒ろ過ディスペンサー
交換用部品:
XX6602501フラスコおよびネオプレン栓
XX3002502 フィルターホルダーガスケット、PTFE製
XX3002510 フィルターホルダーサポートスクリーン、ステンレス鋼製