主要文書
XX1004702
Millipore
Base for 47 mm glass/filter holder
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
L
10.2 cm
直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
REMOVE FROM SCOPE
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.