XX1004704
1 of 10
Millipore
SX0002500
スウィネクスフィルターホルダー
XX2504754
ファネルカバー、47 mm、シリコン製
Sigma-Aldrich
147230
アクリル酸
Supelco
1.05554
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F₂₅₄
XF3001200
落射蛍光フィルターホルダー、13 mm、ステンレス鋼
1.06392
炭酸ナトリウム
1.05553
TLC aluminum sheets, Silica gel 60
Z290432
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
HAWG047S6
S-Pak®メンブレンフィルター
HAWP04700
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
borosilicate glass
47 mm
300 mL
filtration
ambient
製品番号
ロット番号・バッチ番号