サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
bubble point
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
Application
Other Notes
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1 |
| parameter 75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 0.25 L/min-cm2 air flow rate | parameter 0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 75 °C max. temp., 140 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate | parameter 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 4 L/min-cm2 air flow rate |
| diam. 13 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm |
| pore size 72 % porosity, 0.05 μm pore size | pore size 0.05 μm pore size, 72 % porosity | pore size 81 % porosity, 0.65 μm pore size | pore size 79 % porosity, 0.45 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCEメンブレンフィルター、0.05 μm孔径
注意喚起語
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 硝酸エステル類 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
VMWP01300:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| VMWP01300 | 04053252359125 |