Merck
TGFBMAG-64K-03
Millipore
MILLIPLEX® TGFß磁気ビーズ3プレックスキット-免疫学マルチプレックスアッセイ
for quantification of TGFß1, TGFß2 and TGFß3 in multiple species
別名:
3 Plex TGFß アッセイ, TGFß 磁気ビーズキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
交差性
horse, human, nonhuman primates, feline, pig, mouse, rat, canine
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 62-128%
sensitivity: 8-12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
サイトカインのスーパーファミリーおよびシグナル伝達経路であるトランスフォーミング増殖因子ベータ(TGFβ)系は、動物界全体で高度に保存されています。TGFβは、免疫細胞の発生、血管新生、創傷治癒と胚発生、骨の発生において機能し、免疫応答、心疾患、および癌において重要な役割を果たしています。.正常な状態では、TGFβは、G1状態で有糸分裂を停止させ、細胞分化またはアポトーシスを誘導することによって細胞増殖を阻害することができる数少ないタンパク質クラスの一つです。しかし、腫瘍形成時にTGFβシグナル伝達経路に変異が生じると、正常に機能しているTGFβの作用に対して腫瘍細胞が抵抗性を示すようになり、制御されることなく増殖が行われます。初期の研究から、VE-カドヘリンが変異したTGFβシグナル伝達経路を増強する可能性が示唆されています。
MILLIPLEX® TGFβ 1、2、3パネルは、3プレックスキットであり、血清、血漿および細胞/組織培養サンプル中の以下のアナライトの同時定量に使用できます:TGFβ1、TGFβ2、TGFβ3.Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
アプリケーション
  • アナライト:TGF-β1、TGF-β2、TGF-β3
  • 推奨される動物種:ヒトに加えて、以下の動物種の血清中のTGF-β1、TGF-β2、TGF-β3を検出できます:マウス、ラット、ミニブタ、ハムスター、モルモット、アカゲザル、カニクイザルサンプル。また、TGF-β1およびTGF-β2は、ウマ、ウサギ、イヌの血清で検出できます。しかし、正確な交差反応性の程度は決定されていません。
  • 注:このアッセイでは、提供された試薬とプロトコルを用いてサンプルを酸性化処理する必要があります。
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、細胞/組織培養上清およびライセート
  • 推奨されるサンプル希釈倍率:血清および血漿サンプルの酸性化処理後、1:30希釈を1ウェルあたり25 μL、細胞/組織培養サンプルは、酸性化処理前に希釈が必要な場合があります(詳細はプロトコル参照)。
  • アッセイ所要時間:2-8°Cで一晩(16~18時間)、あるいは室温(20~25°C)で2時間)。
  • 研究カテゴリー:炎症・免疫
  • 研究サブカテゴリー:心血管疾患、慢性炎症疾患、免疫疾患、炎症疾患、関節リウマチ
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Julien Fourcade et al.
JCI insight, 3(14) (2018-07-27)
CD4+ Tregs impede T cell responses to tumors. They express multiple inhibitory receptors that support their suppressive functions, including T cell Ig and ITIM domain (TIGIT). In melanoma patients, we show that Tregs exhibit increased TIGIT expression and decreased expression
Samantha M Logan et al.
PeerJ, 7, e8116-e8116 (2019-11-26)
To conserve energy in times of limited resource availability, particularly during cold winters, hibernators suppress even the most basic of physiologic processes. Breathing rates decrease from 40 breaths/minute to less than 1 breath/min as they decrease body temperature from 37
Beate Obermüller et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-12)
Malignant diseases can cause tumor-associated cachexia (TAC). Supplementation with prebiotic non-digestible carbohydrates exerts positive metabolic effects in experimental oncologic diseases. The aim of this project was to assess the effect of prebiotic supplementation with OMNi-LOGiC® FIBRE on intestinal microbiome, bacterial
Lingwen Ying et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 14, 4661-4670 (2021-12-09)
We aimed to explore the immunological characteristics and cytokine profile of the initial stage of type 1 diabetes. In total, 123 age- and sex-matched subjects with newly diagnosed classic type 1 diabetes mellitus (T1ADM), fulminant type 1 diabetes mellitus (FT1DM)
Lerin R Luckett-Chastain et al.
Experimental dermatology, 26(8), 697-704 (2016-11-29)
It been shown that IL-6 modulates TGF-β1 expression in fibroblasts, however, what role IL-6 plays concerning TGF-βR expression and function in skin is unknown. Therefore, the aim of this study was to investigate the mechanism by which IL-6 might modulates
関連コンテンツ
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
コンパニオンアニマルや農業用動物の研究のためにバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイを使用する利点を確認し、獣医学用マルチプレックスアッセイをご覧ください。
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
すべて表示