Merck
SX1243F
Supelco
硫酸 溶液
別名:
Sulfuric acid solution, normality
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352322
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
traceable to NIST
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
規格
Tolerance: ±0.00010N
アナリシスノート
Color Limit: "10 max."
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SX1243F-3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸