Merck
SX0770
Supelco
Sodium Sulfide, Nonahydrate
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
別名:
Sodium Sulfide, Nonahydrate, Sodium Monosulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2S · 9H2O
CAS番号:
分子量:
240.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
215-211-5
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
アッセイ
≥98.0% (iodometric)
colorless to slightly yellow
微量陽イオン
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S-2].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
InChI Key
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Ammonium (NH4)0.005% maxAppearanceCrystals, colorless or only slight yellow colorAssay (iodometric)98.0% minIronTo pass testSulfite and thiosulfate (as SO2)0.1% max
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0770-1:
試験成績書(COA)