Merck
SX0143U
Supelco
シリカゲル
60-200 Mesh
別名:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
EC Index Number:
231-545-4
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
サイズ
60-200 mesh
white
粒径
<2 mm
60-200 mesh (>=80%)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
60-200 Mesh
アナリシスノート
Color: White
Form: powder
Mesh size (60-200): 80% min
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
SX0143U-3:
SX0143U-1:
試験成績書(COA)