Merck
STBMRFA12DP
Millipore
液体A、二重包装
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles
別名:
液体 A, すすぎ液, 洗浄液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
フォーム
liquid
特徴
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
包装
double packed of 12 bottles
ボトルの最大容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL
キャパシティ
125 mL
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
液体Aは一般的な洗浄緩衝液であり、欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。滅菌済みダブルTyvek®包装により、試験法の信頼性が高まり、洗浄手順が合理化され、層流フード内でのクロスコンタミネーションリスクが最低限に抑えられ、アイソレーターチャンバーの効率的な汚染除去が確保されています。本製品は、25°CにおけるpHが7.1 ± 0.2の無色透明の液体で、2~25°Cで(遮光して)12か月間保存できます。液体100 mL入りボトル12本が箱詰めされ、各ボトルにはクロスコンタミネーションのリスクを最低限に抑え、汚染除去手順を最適化するセプタム付きスクリューキャップ栓が付いています。
アプリケーション
液体Aは、メンブレンろ過による無菌試験の際に水溶液を洗浄するために使用されます。また、同じ用途で可溶性固形物を希釈するためにも使用されます。この製品は、非滅菌製品のメンブレンろ過のための洗浄液として推奨されます。サンプルの溶解や希釈または市販の微生物の再構成に最適で、微生物の輸送培地としても優れています。
無菌性試験
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
培地
液体A
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
推奨
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
STBMRFA12DP:
試験成績書(COA)