Merck
STBMCTM12
Millipore
クリア液状チオグリコール酸培地
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
別名:
CTM, クリアFTM, クリアチオグリコール酸ブロス, チオグリコール酸B. 0.1l クリア, チオグリセロールMed.(FTM)クリア, 液状チオグリコール酸培地(クリア)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
bottle of
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
100 mL , filling Volume
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
aerobic bacteria
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
2-25°C
詳細
クリアチオグリコール酸培地は、標準の液状チオグリコール酸培地(FTM)と同じ成長促進特性を有します。FTMでは濁りや曇りが若干見られるに対し、この代替製剤は優れた透明度をもたらします。この培地の組成と成長能力は、欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。メルクの製造手法が、最高レベルの品質を培地にもたらし、精度を改善し、不正な解釈や誤った結果のリスクを大幅に削減します。液体の色は淡黄色で、粘性があり、ピンク色のリングが≤1 cmで浮遊しています。 製品のpHは7.1 ± 0.2で、2~25℃で12カ月間保存できます。培養温度は30~35℃の範囲で異なり、培養時間は7~14日間です。製品1ボックスあたり、100 mLの培地が12ボトル入っています。各ボトルには、交差汚染のリスクを最小化して殺菌処置を最適化する、セプタム付きスクリューキャップが付属しています。
アプリケーション
クリア液状チオグリコール酸培地は嫌気性細菌の検出を目的として使用されますが、好気性細菌の検出も可能です。この培地は、メンブレンろ過または直接接種による無菌試験に使用されます。QC生物には、クロストリジウム・スポロゲネス(ATCC 19404)、黄色ブドウ球菌(ATCC 6538)および緑膿菌(ATCC 9027)が含まれます。
無菌試験(メンブレンろ過および直接接種)
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
規格
インキュベーション時間:7~14日間
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
STBMCTM12:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Merckによるさまざまな容量の無菌培地に対する直接法医薬品および化粧品業界へのソリューション