Merck
TZA000010
Millipore
Steridilutor® NEOデバイス
For liquid transfer from ampoules or vials to a diluent vial with septum pooling.
別名:
無菌試験用Steridilutor® NEOデバイス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
物質
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
品質水準
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌性
sterile; γ-irradiated
メーカー/製品名
Steridilutor®
包装
pkg of 10 blisters per box, Single packed
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
輸送温度
ambient
詳細
液体移送キット用のSteridilutor® NEOデバイスは、オープンアンプルの液体を希釈して、セプタム付き希釈容器に移送できるようにします。液体抗生物質の場合、抗菌薬の濃度を低下させるために希釈ステップが強く推奨されます。これにより、薬剤がフィルターに結合する可能性が低下します。液体移送キットシングルニードルは、通気孔のない、チューブとニードルのアセンブリです。直径の小さいダブルニードルが試験製品と希釈液を接続します。このアセンブリは、溶解しにくい粉末、バイアル内の粘性のある製品の希釈とプール、ならびに抗生物質に使用します。希釈した製品は、その後、適切なSteritest® NEOキャニスターで試験します。
アプリケーション
液体移送用Steridilutor® NEOデバイスは、アンプルやバイアルからセプタムプーリング付き希釈バイアルに液体を移すために使用します。チューブとニードルのアセンブリは、バイアル内の製品を希釈しプールするためにも使用します。
法的情報
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下の用途に設定されています