スキップする
TZHAPC210
Steritest® NEOデバイス
For liquids in plastic containers., Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
別名:
無菌性試験用Blue Base Steritest® NEOデバイス, 無菌試験用デバイス、メンブレンろ過デバイス、メンブレンろ過キャニスター、閉鎖式メンブレンろ過
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
For liquids in plastic containers.
shipped in
ambient
General description
デバイスの構成:キャニスター2個
Steritest® NEOは、ろ過可能な医薬品の無菌試験用のメンブレンろ過デバイスです。このデバイスにより、取り扱いからトレーサビリティまで、試験のあらゆる側面が簡略化されます。閉鎖系であるため偽陽性が最小限に抑えられ、最高レベルの品質と信頼性を提供します。この装置では、試験プロセス中に医薬品が環境に曝されることがありません。この試験システムでは、Steritest® Symbioポンプ、専用の付属品、高品質の培地および洗浄液と併用することで、最適化され、完全に規制に準拠した試験プロセスが提供されます。ニードルアダプターの側面に開口部があるノンコアリングニードルアダプターにより、詰まりを最小限に抑えます。被験物質、培地、または洗浄緩衝液の移し替え用に、別のベントニードルも同梱されています。青色のキャニスターベースはセルロース混合エステルメンブレン(MCE)であることを示しており、標準的な製品に最適なろ過流量を提供します。
Application
Steritest® NEOデバイスは、プラスチック容器入り液剤の無菌試験に使用され、抗菌薬を用いる必要はありません。
Features and Benefits
  • メルクのデバイス、ポンプ、培地、液体、およびサービスを用いた無菌試験のためのワンストップショップです。
  • Steritest®デバイスは、フランス、モルシャイムに所在するメルクのセンターオブエクセレンスで製造され、高品質管理基準により各ロットの品質証明を維持しています。
  • 新しいニードル設計
この新しいニードルの設計は、操作者がこの短いニードル長、グリップ、および隆起部を精巧かつ安全に操作して、小型容器を穿刺できるように最適化されています。
  • 洗練されたワークフロー
新しいSteritest® NEOカートリッジデバイスは、色付きのクランプ、正確な容量測定のための目盛り、新しい剥離式ラベルにより最適化された識別とトレーサビリティーなどの、すべての改善点を取り入れています。
  • 完全に閉じたセットアップ
Steritest® NEOデバイスで試験作業をしている間、医薬製品は周囲環境にさらされません。ろ過、洗浄、培地添加、および培養は閉じたシステムの中で行われます。
  • 一貫した性能
100%の完全性を試験する厳密な物理学的および微生物学的試験を、Steritest® NEOデバイスのあらゆるアセンブリ段階で実施した上で、製造部門から引き渡されます。
  • 新しいチューブ切断ツール
Velax®切断クランプが、全てのSteritest®NEOデバイスに取り付けられており、チューブを安全かつ簡単に切断できます。
Packaging
1箱あたり個包装ブリスターパック10個入り
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
TZHADV210TZHADA210MSP010056
compatibility
For liquids in plastic containers.
compatibility
For soluble powders in vials., for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
compatibility
For soluble powders in ampoules.
compatibility
For liquids in large vials with septa.
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
material
Nylon 66 adapter (for needle), mixed cellulose esters (MCE) membrane, stainless steel (for needle), PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), plain filter
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
material
blue base (canister), mixed cellulose esters (MCE) (for membrane filter), plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
color
blue Canister Base
color
blue Canister Base
color
blue Canister Base
color
blue Canister Base
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Steritest® NEOデバイス
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2