物質
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
37 mm diameter refills for aerosol monitoring, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ thin absorbent pads, hydrophilic, white, 50 pairs
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
37 mm
フィルタ直径
37 mm
厚さ
135 μm
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
5.0 μm pore size
84 % porosity
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
アプリケーション
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
SMWP03700:
試験成績書(COA)