Merck
PVC503700
Millipore
PVC Membraneフィルター、5.0 μm孔径
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophobic
別名:
Hydrophobic Polyvinyl chloride membrane filter discs, PVC Membrane Filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVC membrane
plain filter
white filter
認証
in accordance with ASTM® E1553
in accordance with NIOSH 0500,0600,5000,5011,5019,5026,5030,5032,5035,7300,7500,7501,7504,7505,7600,7601,7602,7603,7604,7605
in accordance with OSHA ID 215,ID142
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
2.9 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
37 mm
厚さ
50 μm
ポアサイズ
5.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Air monitoring
  • Particle analysis
  • Silica particle analysis
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials